Documentos Principais
1.00043
Millipore
Ágar TOS-propionato (Base)
GranuCult® prime, suitable for microbiology, for Bifidobacterium spp.
Sinônimo(s):
Ágar de contagem seletiva de Bifidobacterium base, Meio ágar oligossacarídeo transglicosilado, Ágar BSC-propionato Base, Ágar TOS-MUP (base)
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
ISO
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
beige
pH
6.7 (25 °C in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Bifidobacterium spp.
Descrição geral
O ágar TOS propionato (Base), em combinação com o suplemento seletivo de lítio-mupirocina (MUP), permite a detecção direta de bifidobactérias viáveis em culturas de starter e vários produtos lácteos, como leite fermentado e não fermentado, leite em pó e papinhas para bebês. A inibição do crescimento de outras bactérias lácticas elimina a confirmação presuntiva de bifidobactérias. A detecção de bifidobactérias é feita usando o método de contagem de placas com uma incubação anaeróbia a 37°C.
Aplicação
O ágar TOS propionato (Base) é adequado para a enumeração de bifidobactérias em produtos lácteos.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Princípio
As bifidobactérias são bacilos anaeróbios Gram-positivos, não formadores de esporos. A combinação de peptona de caseína e extrato de levedura fornece uma base rica de nutrientes para o excelente crescimento de bifidobactérias. A adição de sulfato de magnésio também promove o crescimento de bifidobactérias pré-feridas. O sulfato de amônio serve como fonte de nitrogênio, di-hidrogenofosfato de potássio e tampão de di-hidrogenofosfato de potássio no meio na zona de pH neutro, e a L-cisteína serve como agente redutor para dar a condição anaeróbia necessária no meio. O Galacto-oligossacarídeo TOS é um fator de crescimento específico para todas as bifidobactérias, enquanto outras bactérias lácticas não podem utilizá-lo. Em combinação com propionato de sódio, que inibe a flora que acompanha, o ágar TOS propionato já é muito seletivo e promove especificamente o crescimento de bifidobactérias. A lítio-mupirocina inibe o crescimento de lactobacilos, lactococcus, estreptococos e leuconostocs, enquanto as bifidobactérias crescem sem impedimentos. A flora típica que acompanha os produtos lácteos é especificamente inibida. Em combinação com o ágar de propionato TOS, a mupirocina é tão seletiva que, na maioria dos casos, apenas as bifidobactérias crescem para formar colônias visíveis, sem necessidade de confirmação.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): amarelado
valor de pH (25  °C): 6,5-6,9
Teste além do suplemento seletivo para MUP (100045.0010).
Recuperação no meio de teste (Bifidobacterium animalis subesp. lactis ATCC 27536): ≥70%
Recuperação no meio de teste (Bifidobacterium breve ATCC 15700): ≥70%
Recuperação no meio de teste (Bifidobacterium longum ATCC 15707): ≥70%
Crescimento (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): ausência de crescimento
Crescimento (Lactobacillus delbrueckii subesp. bulgaricus ATCC 11842 (WDCM 00102)): ausência de crescimento
Crescimento (Streptococcus salivarius subesp. termophilus DSM 20259): ausência de crescimento
Incubação: 72 h a 37 °C, anaeróbia.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3