1.15525
RINGER tablets
for the preparation of RINGER′S solution
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
tablet
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7 (20 °C, 2.5 g/L in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
pH-value (after autoclave): 6.8 - 7.2
Weight (min): ≥ 1.47 g
Weight (max): ≤ 1.79 g
Suitability (microbiological): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Revised EN ISO 21528:2017 for detection and enumeration of Enterobacteriaceae in the food chain.