Documentos Principais
8.41731
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H3Cl3O3
Número CAS:
Peso molecular:
265.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
224-594-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
180 °C/21 hPa
pf
33-37 °C
temperatura de transição
flash point >112 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
chave InChI
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup