Documentos Principais
8.18899
Sigma-Aldrich
Sebacoyl dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Sebacoyl dichloride, Sebacoyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClOC(CH2)8COCl
Número CAS:
Peso molecular:
239.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-843-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
161 °C/19 hPa
pf
-5 °C
temperatura de transição
flash point 113 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
chave InChI
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C