Z154857
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 50 mL, dish diam. 57 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
circles
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
50 mL
diâmetro da placa
57 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Aplicação
Disposable aluminum dishes have been used in rotor packing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)