Z186880
Disposable aluminum dishes
smooth walled, capacity 80 mL, dish diam. 73 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
circles
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
80 mL
diâmetro da placa
73 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z186880-10PAK | |
Z186880-10X1PAK | |
Z186880-1PAK | 4061832331331 |