W1126
Barquinha de pesagem de alumínio
W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm
Sinônimo(s):
Barquinhas de pesagem, Pratos de pesagem
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
rectangular
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
L × C × P
4 mm × 12 mm × 4 mm
Prato: C × L
12 mm × 4 mm
peso
~25 mgeach
Descrição geral
Ideal para pesagem em eletrobalança e análise de combustão. As barquinhas de pesagem são retangulares com fundo chato e uma aba agarrável com pinça para facilitar o manuseio.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)