Documentos Principais
W1001
Sigma-Aldrich
Barquinha de pesagem de alumínio
W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm
Sinônimo(s):
Barquinhas de pesagem, Pratos de pesagem de alumínio
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiais
aluminum
rectangular
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
L × C × P
7 mm × 22 mm × 7 mm
Prato: C × L
22 mm × 7 mm
peso
~130 mgeach
Descrição geral
Ideal para pesagem em eletrobalança e análise de combustão. As barquinhas de pesagem são retangulares com fundo chato e uma aba agarrável com pinça para facilitar o manuseio.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)