Documentos Principais
WHA10313032
Barquinhas de pesagem e papel-filtro Whatman®
609 Kjeldahl weighing boat, 100/pk
Sinônimo(s):
Z613592, weigh boat, weigh paper, weighing paper
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiais
paper
Características
grade 609
grade B-2
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva
Whatman 10313032
Whatman Article No. 28414318 (US reference)
C × L
55 mm × 10 mm
Descrição geral
As barquinhas de pesagem de pergaminho Whatman da Cytiva são projetadas para que os usuários possam coletar, transferir e inserir tanto a amostra quanto a barquinha na solução ácida durante uma análise de Kjeldahl, sem influenciar os resultados analíticos.
As barquinhas de pesagem
Whatman Grau 609 da Cytiva têm aproximadamente 0,07 mm de espessura. Elas são fornecidas em pacotes de 100 unidades, com dimensões de 55 × 10 × 10 mm (2,165 × 0,39 × 0,39 polegadas).
Características e benefícios
  • Uma maneira rápida e confiável de transferir amostras com segurança para análises de Kjeldahl
  • Excelentes tanto para pesagem quanto para transferência quantitativa de amostras
  • Fabricadas com papel de pergaminho de baixo teor de nitrogênio
  • Sem cola ou aditivos químicos
  • As barquinhas de pesagem Whatman se dissolvem sem deixar resíduos na solução de digestão, sem influenciar os resultados analíticos
Outras notas
Campo de uso: Apenas para uso interno em pesquisa. Produtos não destinados a uso diagnóstico ou revenda.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)