Z154873
Disposable polystyrene weighing dishes
L × W × H 40 mm × 40 mm × 8 mm, white
Sinônimo(s):
Polystyrene Dishes, Weighing Dishes
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
rectangular
embalagem
pack of 100 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
C × L × A
40 mm × 40 mm × 8 mm
Prato: C × L
40 mm × 40 mm
cor
white
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154873-100EA | 4061832330105 |
Z154873-500EA | 4061832330112 |