Documentos Principais
HS1419B
Pour Boat Weighing Dishes
medium, white polystyrene, pack of 500 ea
Sinônimo(s):
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiais
white polystyrene
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS1419B
C × L × A
83 mm × 132 mm × 26 mm
Descrição geral
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Características e benefícios
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • pour-spout design easily dispenses samples without flexing the dish
  • flat-bottom dishes are made from 12 mil think polystyrene for better strength, stability, and handling
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10