Documentos Principais
W2751
Barquinhas de pesagem quadradas de plástico
size 43 mm × 43 mm × 9 mm
Sinônimo(s):
Bandejas de pesagem, Pesos plásticos
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiais
polystyrene
embalagem
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Prato: C × L
43 mm × 43 mm
tamanho
43 mm × 43 mm × 9 mm
Descrição geral
Pode ser usada para amostras líquidas ou sólidas. A superfície arredondada e lisa da parede lateral permite a fácil remoção de amostras.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)