W3001
Barquinhas de pesagem quadradas de plástico
size 135 mm × 135 mm × 20 mm
Sinônimo(s):
Disposable Weighing Boats, Plastic Weighing Dishes
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
embalagem
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Prato: C × L
135 mm × 135 mm
tamanho
135 mm × 135 mm × 20 mm
Descrição geral
Pode ser usada para amostras líquidas ou sólidas. A superfície arredondada e lisa da parede lateral permite a fácil remoção de amostras.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)