Z239135
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 116 mm × 190 mm × 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
oblong
polystyrene
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
L × C × A
116 mm × 190 mm × 25 mm
Prato: C × L
190 mm × 116 mm
Descrição geral
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)