Voltar
Barquinhas de pesagem quadradas de plástico
Products
Categoria de produto
dishes (3)
Fabricante
Comprimento (mm)
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
W2876
Barquinhas de pesagem quadradas de plástico,
size 81 mm × 81 mm × 18 mm
Expandir
Ver preços
W2751
Barquinhas de pesagem quadradas de plástico,
size 43 mm × 43 mm × 9 mm
Expandir
Ver preços
W3001
Barquinhas de pesagem quadradas de plástico,
size 135 mm × 135 mm × 20 mm