Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
Sinônimo(s):
Weighing pan
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
circles
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
diâmetro × A
100 mm × 8 mm
diâmetro da placa
100 mm
Descrição geral
Oil-free.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)