Documentos Principais
8.41656
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
208-719-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
p.e.
230 °C/13.33 hPa
pf
60-64 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(cc1)CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
chave InChI
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3