Documentos Principais
511382
Sigma-Aldrich
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine
98%
Sinônimo(s):
1-Boc-homopiperazine, tert-Butyl homopiperazine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Beilstein:
7581789
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
95-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-4-5-11-6-8-12/h11H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine is an N-boc protected homopiperazine. Its enthalpy of vaporization at boiling point (558.15K) is 49.498kjoule/mol.
Aplicação
Used in synthesis of potent anticoagulant.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 586-586 (2014)
Hiroyuki Koshio et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(9), 2179-2191 (2004-04-15)
Factor Xa (fXa) is a serine protease involved in the coagulation cascade, which has received great interest as a potential target for the development of new antithrombotic drugs. Herein we report a novel series of fXa inhibitors in which the