A6166
3-Acetyldeoxynivalenol
from Fusarium roseum
Sinônimo(s):
3α-Acetoxy-7α,15-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 3α-Acetylvomitoxin, 3-AcDON
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Fusarium roseum
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2)OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
chave InChI
ADFIQZBYNGPCGY-HTJQZXIKSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges