32606
Fumonisin B3 solution
~50 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~50 μg/mL in acetonitrile: water
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCCCC[C@H](O)[C@@H](C)N)OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-11-21(3)32(49-31(43)19-24(34(46)47)17-29(40)41)27(48-30(42)18-23(33(44)45)16-28(38)39)15-20(2)14-25(36)12-9-7-8-10-13-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)/t20-,21+,22+,23?,24?,25+,26-,27-,32+/m0/s1
chave InChI
CPCRJSQNWHCGOP-ZBUYIUKQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - not determined
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - not determined
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?