SML1939
SCH 79797 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N3-Cyclopropyl-7-(4-isopropylbenzyl)-7H-pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine hydrochloride, N3-Cyclopropyl-7-[[4-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-7H-Pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine hydrochloride, SCH79797 xHCl
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C23H25N5.2ClH/c1-14(2)16-5-3-15(4-6-16)13-28-12-11-18-20(28)10-9-19-21(18)22(24)27-23(26-19)25-17-7-8-17;;/h3-6,9-12,14,17H,7-8,13H2,1-2H3,(H3,24,25,26,27);2*1H
chave InChI
NNJTXSQXGHYXAJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3