Documentos Principais
SML3091
Sigma-Aldrich
Irresistin-16
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7H-Pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine,7-([1,1?-biphenyl]-4-ylmethyl), IRS-16
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H19N5
Número CAS:
Peso molecular:
365.43
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(N)=NC2=C1C3=C(C=C2)N(CC4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)C=C3
InChI
1S/C23H19N5/c24-22-21-18-12-13-28(20(18)11-10-19(21)26-23(25)27-22)14-15-6-8-17(9-7-15)16-4-2-1-3-5-16/h1-13H,14H2,(H4,24,25,26,27)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Irresistin-16, an SCH 79797 derivative, is a broad spectrum bactericidal antibiotic that is effective in both gram-positive and gram-negative bacteria and exhibits low frequency of resistance. Irresistin-16 act through interruption of bacterial folate metabolism and bacterial membrane integrity. It inhibits E. coli dihydrofolate reductase FolA. Irresistin-16 is effective in mouse gonorrhea infection model.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
James K Martin et al.
Cell, 181(7), 1518-1532 (2020-06-05)
The rise of antibiotic resistance and declining discovery of new antibiotics has created a global health crisis. Of particular concern, no new antibiotic classes have been approved for treating Gram-negative pathogens in decades. Here, we characterize a compound, SCH-79797, that