Documentos Principais
32744
Supelco
Metronidazole-13C2,15N2
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(Methyl-13C)-5-nitro(imidazole-2-13C-1,3-15N2)-1-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C413C2H9N15N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
175.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13c]1[15n]cc([15n]1CCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i1+1,5+1,7+1,8+1
chave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-PNSZSYODSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)