Key Documents
32517
Supelco
Sulfamerazine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(4-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C5H12N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
270.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2+1,3+1,4+1,5+1,9+1,10+1
chave InChI
QPPBRPIAZZHUNT-PBZDKDNVSA-N
Descrição geral
Chemical structure: sulfonamide
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sulfamerazine-(phenyl-13C6) may be used as an internal standard for the determination of sulfamerazine antibiotic residue in dairy products by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Development and Validation of a Multi-class UHPLC-MS/MS Method for Determination of Antibiotic Residues in Dairy Products.
Schwaiger B, et al.
Food Analytical Methods, 1-18 (2018)