Documentos Principais
Z186686
Pipette bulb
capacity 15 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
natural rubber
round red
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
200-15
capacidade
15 mL
Descrição geral
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
Pipette bulb capacity 2 mL
Sigma-Aldrich
Z136042
Pipette bulb
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers