Z671851
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
Sinônimo(s):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Materiais
ceramic plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3582400
IKA C-MAG MS7
Parâmetros
100-1500 rpm speed
tamanho da plataforma
200 mm × 200 mm
volume do agitador
10 L
peso
11 lb
Descrição geral
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z671851-1EA | 4061833575673 |