Documentos Principais
Z190403
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement Head only
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Rubber cork
embalagem
pack of 1
Descrição geral
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z190403-1EA4061837617263