Documentos Principais
Z190381
Sigma-Aldrich
Aldrich® flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 75 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
75 mL
Descrição geral
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)