Documentos Principais
23906
Supelco
Tubo purificador OMI®
OMI-2 Purifier Tube
Sinônimo(s):
TUBO INDICADOR OMI®-2
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
O OMI é um purificador de final que remove muitos contaminantes que outros purificadores upstream deixam passar. Ele remove, de modo simultâneo e irreversível, umidade, oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, a maioria dos compostos de enxofre, a maioria dos compostos halogenados, álcoois e fenóis até concentrações finais inferiores a 10 ppb. Recomenda-se que um OMI seja instalado nas correntes de gás carreador imediatamente upstream de cada GC. Ele consiste de dois componentes:
  • Um suporte de tubo reutilizável que é instalado no sistema de fornecimento de gás. O uso de policarbonato proporciona transparência, além de segurança.
  • Um tubo purificador que contém uma resina indicadora (muda de cor de preto para marrom quando exposta concentrações a partir de 1 ppm de umidade ou oxigênio). O uso de vidro proporciona transparência e impede a difusão de contaminantes do ambiente de trabalho para a corrente de gás.
Os tubos purificadores usados são facilmente substituídos. Basta desenroscar o conjunto final do suporte do tubo e substituí-lo por um tubo purificador novo. O design impede que o ar ambiente entre no tubo novo durante a instalação (uma película protetora cobre as extremidades e só é perfurada quando um conjunto da extremidade é parafusado novamente no suporte do tubo para concluir a instalação).
Observação: Este item requer um suporte de tubo reutilizável (comprado separadamente).
Os tubos purificadores OMI® removem simultaneamente oxigênio, vapor de água, CO, CO2, a maioria dos compostos de enxofre, a maioria dos compostos halogenados, álcoois e fenóis até concentrações finais inferiores a 10 ppb. Eles também purificam hélio, hidrogênio, nitrogênio, argônio e metano. A mudança de cor indica a exaustão do purificador. O corpo de vidro não permite a difusão de ar ou gases residuais. Além disso, eles são ideais para sistemas de detecção Hall, ECD e GC/MS.
Nota de rodapé
Usuários novos devem comprar um tubo purificador e um suporte reutilizável (N.º do item 23921).
Informações legais
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)