Documentos Principais
23909
Supelco
Tubo purificador OMI®
OMI-4 Purifier Tube
Sinônimo(s):
OMI®-4 INDICATOR TUBE
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Descrição geral
O OMI é um purificador de final que remove muitos contaminantes que outros purificadores upstream deixam passar. Ele remove, de modo simultâneo e irreversível, umidade, oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, a maioria dos compostos de enxofre, a maioria dos compostos halogenados, álcoois e fenóis até concentrações finais inferiores a 10 ppb. Recomenda-se que um OMI seja instalado nas correntes de gás carreador imediatamente upstream de cada GC. Ele consiste de dois componentes:
  • Um suporte de tubo reutilizável que é instalado no sistema de fornecimento de gás. O uso de policarbonato proporciona transparência, além de segurança.
  • Um tubo purificador que contém uma resina indicadora (muda de cor de preto para marrom quando exposta concentrações a partir de 1 ppm de umidade ou oxigênio). O uso de vidro proporciona transparência e impede a difusão de contaminantes do ambiente de trabalho para a corrente de gás.
Os tubos purificadores usados são facilmente substituídos. Basta desenroscar o conjunto final do suporte do tubo e substituí-lo por um tubo purificador novo. O design impede que o ar ambiente entre no tubo novo durante a instalação (uma película protetora cobre as extremidades e só é perfurada quando um conjunto da extremidade é parafusado novamente no suporte do tubo para concluir a instalação).
Observação: Este item requer um suporte de tubo reutilizável (comprado separadamente).
Nota de rodapé
First time users must order both a purifier tube and a reuseable holder (P/N 23926).
Informações legais
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)