Z180742
ACE gas-collecting tube
capacity 250 mL, stopcock for #3, 10 mm O.D. capillary tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 740150
capacidade
250 mL
conector
stopcock for #3
Categorias relacionadas
Descrição geral
250 mL, #3 stopcock, 10 mm O.D. capillary tubing for connecting to rubber or plastic tubing. 1:5-taper PTFE stopcock at either end and syringe sampling port can be plugged with septum. Septum not included.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z180742-1EA | 4061832348308 |