Z186732
Gas expansion bag
capacity ~242 mL
Sinônimo(s):
expansion vessel, gas pipette protection
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
rubber
embalagem
pack of 1 ea
Parâmetros
6 psi max. pressure
capacidade
~242 mL
mangueira D.I × D.E.
6 mm × 11 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Attaches to top of expansion compartment of gas pipettes to protect solutions from atmosphere. 4 × 2 in. natural-rubber bag with 24 in. flexible tubing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z186732-1EA | 4061833299128 |