30237-U
Folha multilaminada inerte Supel™
maximum volume 1 L, Push/Pull Lock Valve (PLV), pkg of 10 bags
Sinônimo(s):
Supel™-Inert Foil 1L PLV Gas Sampling Bag with Thermogreen® LB-2 Septa
About This Item
Produtos recomendados
product name
Folha multilaminada inerte Supel™, maximum volume × W × L 1 L × 7 in. × 9 in., pkg of 10 bags
Agency
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
descrição
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
Valve / Fitting (Push/Pull Lock Valve (PLV))
septum type: Thermogreen® LB-2 septa; non-replaceable
linha de produto
Supel™
embalagem
pkg of 10 bags
técnica(s)
whole air sampling: suitable
volume máximo × L × C
1 L × 7 in. × 9 in.
adequação
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Principais características e benefícios:
- Multilaminada, com duas camadas externas de filme de alumínio que criam uma barreira excelente contra a permeação de gases através das paredes da bolsa
- Septos LB-2 Thermogreen com pouco vazamento assegurado, instalados no encaixe da válvula
- Quimicamente inerte com proteção contra umidade e luz
- Não recomendada para COVs em baixos níveis de ppm devido aos níveis de interferência (recomendamos o filme alternativo Tedlar de PVDF SupelInert para os COVs)
- Duas opções de válvula disponíveis: Válvulas com tampa de rosca (SCV) e válvulas de travamento do tipo “push/pull” (PLV)
- 4 tamanhos: 1 l, 2 l, 5 l e 10 l
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente