Z279129
FEP gas sampling bag
on/off, capacity, 0.5 L
Sinônimo(s):
Saint Gobain D1075002
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Características
capacity 0.5 L
embalagem
pack of 1 ea
C × L
6 in. × 6 in.
conector
on/off
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z279129-1EA | 4061833299760 |