Z279110
Tedlar® gas sampling bag
septum, capacity, 3.8 L
Sinônimo(s):
Saint Gobain D1075017
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Características
capacity 3.8 L
embalagem
pack of 1 ea
C × L
12 in. × 12 in.
conector
septum
Categorias relacionadas
Descrição geral
- EPA cited
- Flexible
- Will not contaminate sample
Reusable 2 mil thick bags made of Tedlar® PVDF fluoropolymer film for sampling gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Applications include sampling: carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon, and mercaptans.
Informações legais
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z279110-1EA | 4061833299753 |