Documentos Principais
30240-U
Supelco
Folha multilaminada inerte Supel
maximum volume 10 L, Push/Pull Lock Valve (PLV), pkg of 10 bags
Sinônimo(s):
Supel-Inert Foil 10L PLV Gas Sampling Bag with Thermogreen® LB-2 Septa
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Agency
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
descrição
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum type: Thermogreen® LB-2 septa; non-replaceable
linha de produto
Supel
embalagem
pkg of 10 bags
técnica(s)
whole air sampling: suitable
volume máximo
10 L
tamanho × L × C
× 12 in. × 21 in.
adequação
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
As bolsas de amostragem de gás multilaminadas SupelInert com septos LB-2 Thermogreen são ideais para amostragem de compostos de baixo peso molecular, como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e gases permanentes. Também são adequadas para amostragem de compostos sulfurados, como sulfeto de hidrogênio (H2S), dissulfeto de carbono (CS2) e mercaptanas.
Principais características e benefícios:
  • Multilaminada, com duas camadas externas de filme de alumínio que criam uma barreira excelente contra a permeação de gases através das paredes da bolsa
  • Septos LB-2 Thermogreen com pouco vazamento assegurado, instalados no encaixe da válvula
  • Quimicamente inerte com proteção contra umidade e luz
  • Não recomendada para COVs em baixos níveis de ppm devido aos níveis de interferência (recomendamos o filme alternativo Tedlar de PVDF SupelInert para os COVs)
  • Duas opções de válvula disponíveis: Válvulas com tampa de rosca (SCV) e válvulas de travamento do tipo “push/pull” (PLV)
  • 4 tamanhos: 1 l, 2 l, 5 l e 10 l
Multi-Layer Foil: (1) 0.002" Polyethylene (2) 0.0003" Aluminum Foil (3) Polyethylene (4) Aluminum (metalized) (5) 60 Gauge Nylon
Sulfur Compounds: carbon disulfide, hydrogen sulfide, t-butyl mercaptan, ethyl mercaptan, isopropyl mercaptan, n-propyl mercaptan
Informações legais
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jonathan Bryant-Genevier et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 299-309 (2015-11-05)
This article describes work leading to a microfabricated preconcentrator-focuser (μPCF) designed for integration into a wearable microfabricated gas chromatograph (μGC) for monitoring workplace exposures to volatile organic compounds (VOCs) ranging in vapor pressure from ∼0.03 to 13kPa at concentrations near