Documentos Principais
Z183407
Foil/poly bag
size 8 1/2 in. × 16 in.
Sinônimo(s):
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 20 ea
tamanho
8 1/2 in. × 16 in.
espessura
5 mil
Descrição geral
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Millipore
Millipore
40560
Oxidase Strips
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilamina
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z183407-1PAK4061832330952