Z183385
Foil/poly bag
size 3.75 in. × 7.75 in.
Sinônimo(s):
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 75 ea
tamanho
3.75 in. × 7.75 in.
espessura
5 mil
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z183385-1PAK | 4061832330938 |