Documentos Principais
Z126063
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-15 mmHg
About This Item
Código UNSPSC:
41112406
NACRES:
NB.79
fabricante/nome comercial
Ace Glass 872809
Parâmetros
0-15 mmHg pressure
Descrição geral
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)