613959
Methanethiol-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Methyl mercaptan-d4
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3/hD
chave InChI
LSDPWZHWYPCBBB-GUEYOVJQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)