Documentos Principais
613614
Sigma-Aldrich
Ethane-d5-thiol
98 atom % D
Sinônimo(s):
Ethyl-d5 mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2SH
Número CAS:
Peso molecular:
67.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
chave InChI
DNJIEGIFACGWOD-ZBJDZAJPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)