Documentos Principais
900396
Sigma-Aldrich
Furfuryl mercaptan-(methylene-d2)
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
2-Furanmethane-α,α-d2 thiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D2H4OS
Número CAS:
Peso molecular:
116.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(S)([2H])C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2/i4D2
chave InChI
ZFFTZDQKIXPDAF-APZFVMQVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
45 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)