WH0007852M2
Monoclonal Anti-CXCR4 antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CD184, Anti-D2S201E, Anti-FB22, Anti-HM89, Anti-HSY3RR, Anti-LAP3, Anti-LCR1, Anti-LESTR, Anti-NPY3R, Anti-NPYR, Anti-NPYRL, Anti-NPYY3R, Anti-WHIM, Anti-chemokine (C-X-C motif) receptor 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXCR4(7852)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MEGISIYTSDNYTEEMGSGDYDSMKEPCFREENANFNKIFLPTIYS
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)