OG1000
Oil and Grease 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material, in H2O
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC OG1000-250
concentração
in H2O
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
- Oil and Grease Calibration Standard in Water Quality Monitoring: A study utilized Oil and Grease Calibration Standards as part of a wastewater quality monitoring system, integrating sensor fusion and machine learning techniques. This approach demonstrated the standard′s utility in environmental analytical settings, providing critical data for assessing water contamination levels (Qin et al., 2012).
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Handbook of Environmental Analysis: Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid Wastes (2010)