Documentos Principais
359300
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-2-propanethiolate
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propanethiol sodium salt, Sodium tert-butyl sulfide, t-Butanethiol sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSNa
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Beilstein:
3682306
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.07
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
crystalline powder
powder, crystals or chunks
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
chave InChI
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Shih-Ching Chuang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6447-6453 (2007-07-20)
In the field of open-cage fullerenes, there was a lack of a universal standard that could correlate and quantify the orifice size of open-cage fullerenes. One cannot compare the relative orifice size by simple comparison of the number of atoms
Exploration of 9-bromo [7] helicene reactivity.
Zadny J, et al.
Tetrahedron, 69(3), 6213-6218 (2013)