Documentos Principais
71916
Sigma-Aldrich
Sodium 2-propanethiolate
technical, ≥90.0% (RT)
Sinônimo(s):
2-Propanethiol sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHSNa
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
3618618
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (RT)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;/q;+1/p-1
chave InChI
NQHKCHWQDDWQJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Biphenyl and bimesityl tetrasulfonic acid–new linker molecules for coordination polymers: This study discusses the use of Sodium 2-propanethiolate in the synthesis of new coordination polymers. The article details the process and the resulting chemical structures, providing insights into the potential applications of these materials in various fields (F Behler, MS Wickleder, J Christoffers - ARKIVOC, 2015).
Outras notas
Intermediate for the synthesis of various thiol esters and thio ethers. Synthesis of polymercapto-arenes from polyhalides via poly(isopropyl thio ethers)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)