Documentos Principais
513911
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzenethiol sodium salt
98%
Sinônimo(s):
4-Thiocresol sodium salt, Sodium 4-methylphenylthiolate, p-Methylthiophenol sodium salt, p-Thiocresol sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SNa
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(S[Na])cc1
InChI
1S/C7H8S.Na/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5,8H,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
PRORQUQEDGGDQO-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Metallation reactions. Part 35: A change of the regiochemistry in the metallation of (alkylthio) arenes.
Cabiddu MG, et al.
Tetrahedron, 3915-3920 (2004)