Documentos Principais
718831
Sigma-Aldrich
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylacetic acid, Phenylacetic acid-4-boronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19BO4
Número CAS:
Peso molecular:
262.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
165-170 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CC(O)=O)cc2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-5-10(6-8-11)9-12(16)17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,16,17)
chave InChI
FNLWHBHWDXCWHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • As an intermediate to prepare hydantoin-derived autotaxin inhibitors.
  • As a substrate in the synthesis of reactive oxygen species (ROS)-sensitive and H2O2-eliminating materials by interlinking phenylboronic acid pinacol esters onto β-cyclodextrin.
  • To prepare 5-aryl-2-aminopyridine derived FLT3 kinase inhibitors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)