Documentos Principais
PHR3875
Supelco
Isocitric Acid Trisodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Na3O7
Número CAS:
Peso molecular:
258.07
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)