Key Documents
I16005
Sigma-Aldrich
Isocitric acid lactone
97%
Sinônimo(s):
DL-2-Oxotetrahydrofuran-4,5-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
174.11
Beilstein:
174242
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
162-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CC(=O)OC1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
UKZDIMBDWHZXOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuehong Zhang et al.
Journal of AOAC International, 101(6), 1741-1751 (2018-06-30)
Background: There are a substantial number of papers in the scientific literature reporting on the chemical composition of the Aloe vera plant. None of these investigations are truly comprehensive nor address the differences in composition that occur through processing variations